Przejdź do
1.44161
Wzorzec odniesienia Endotoksyna
EDQM endotoxin standard for Monocyte Activation Test
Synonim(y):
Standard endotoksyny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2310,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116130
Feature:
performs endotoxin standard curve in the MAT
Packaging:
pkg of 1 vial
2310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
EP Chapter 2.6.30
Quality Segment
form
solid
feature
performs endotoxin standard curve in the MAT
packaging
pkg of 1 vial
manufacturer/tradename
PyroMAT®
application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
compatibility
configured for PyroDetect System, configured for PyroMAT® System
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
suitability
pyrogenic bacteria
General description
Referencyjny standard endotoksyny (RSE) jest standardem endotoksyny zalecanym przez Farmakopeę Europejską. Endotoksyna aktywuje receptor TLR4 monocytów.
Application
Wzorzec referencyjny endotoksyny jest używany do wykonania krzywej wzorcowej endotoksyny wymaganej do ilościowego oznaczenia pirogenów za pomocą testu aktywacji monocytów podczas wykrywania pirogenów.
Features and Benefits
Oficjalna ważność dla zastosowań określonych w Farmakopei Europejskiej
Preparation Note
Rozpuszczony RSE w temperaturze -40°C lub niższej
Other Notes
Endotoxin Standard, lyophilized - 1μg
PyroDetect Kit (1.44154)
PyroDetect Cryoblood (1.44155)
PyroMAT® Kit (PYR0MATKIT)
PyroMAT® Cells (PYR0MATCELLS)
NEP Control of HKSA (MATHKSA)
NEP Control of Flagellin (MATFLAGELLIN)
Legal Information
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MATRESIQUIM0DE0150000MATFSL1
suitability
pyrogenic bacteria
suitability
pyrogenic bacteria
suitability
-
suitability
pyrogenic bacteria
manufacturer/tradename
PyroMAT®
manufacturer/tradename
PyroMAT®
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
PyroMAT®
feature
performs endotoxin standard curve in the MAT
feature
-
feature
-
feature
-
packaging
pkg of 1 vial
packaging
-
packaging
-
packaging
-
application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
-
Quality Level
400
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2