Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
human synovial tissues (normal)
Quality Segment
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
Fibroblast-like
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
arthritis
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Normalne HFLS stanowią doskonały model komórkowy do badania prawidłowej i patologicznej fizjologii synowiocytów oraz rozwoju chorób stawów.
Normalne HFLS zostały wykorzystane w licznych badaniach naukowych w celu:
- badania zmian w ekspresji genów w synowiocytach stymulowanych TNFα (Suggiyama, 2002)
- Wykazania, że TNF-podobny słaby induktor apoptozy (TWEAK) przyczynia się do zapalenia stawów poprzez indukowanie chemokin, takich jak MIP-1β (CCL-4), limfotaktyna (XCL-1), białko indukowane IFN-γ 10 (IP-10) (CXCL-10), MCP-1 (CCL-2) i RANTES (CCL-5), a także metaloproteaza macierzy-9, co sugeruje, że TWEAK jest nowym celem terapeutycznym (Perper, 2006).
- Wykazanie roli miR-124a w patogenezie zapalenia stawów (Nakamachi, 2009)
- Wykazać, że C/EBPβ reguluje ekspresję metaloproteinaz i członków rodziny ADAMTS w synowiocytach stymulowanych IL-1β (Tsushima, 2012); oraz że HMW-HA hamuje ekspresję mRNA i białka ADAMTS4 poprzez szlaki CD44, p38 MAPK i JNK (Kataoka, 2013).
- Ocena aktywności przeciwzapalnej i przeciwreumatycznej różnych związków, takich jak inhibitory NF-κB (Wen, 2006), AGIX-4207 (Kunsch, 2005), koniugaty HA-metotreksat (Homma, 2009) i bucylamina (Oki, 2009).
- Wykazać, że w reaktywnym zapaleniu stawów wywołanym zakażeniem chlamydiami pośredniczy indukowana przez TLR2 produkcja IL-6 w synowiocytach (Konomi, 2009); i zbadać mechanizmy zespołu podobnego do zapalenia stawów u pacjentów zakażonych wirusem chikungunya (CHIK) (Xu, 2013).
- Zasugerować, że w ortopedii klinicznej należy stosować wyłącznie osocze bogatopłytkowe ubogie w leukocyty i niezawierające RBC, ponieważ leukocyty i RBC powodują śmierć synowiocytów i produkcję mediatorów prozapalnych (Brown, 2014).
- Zidentyfikować, że białko łączące chrząstkę i MAGP2 mogą być stosowane jako specyficzne markery do rozróżniania chondrocytów i komórek błony maziowej (Rapko, 2007, 2010).
- Stworzenie, wraz z ludzkimi fibroblastami skóry, indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC) przy użyciu klasycznego już "koktajlu Yamanaka", odkrycia, za które dr Shinya Yamanaka otrzymał Nagrodę Nobla w 2012 roku (Takahashi, 2007).
Dodatkowo, równolegle z HFLS wyizolowanymi ze stawów pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, normalne HFLS zostały wykorzystane do:
- identyfikacji czynników wywołujących (takich jak kryształy kwasu moczowego lub mikrocząsteczki płytek krwi) oraz badania mechanizmów immunopatologicznych i szlaków transdukcji sygnału prowadzących do zapalenia stawów w reumatoidalnym zapaleniu stawów (Chen, 2011a; Hsu, 2012; Mathieu, 2008; Tsuji, 2012), a także do wykazania roli sygnalizacji estrogenowej w nasilaniu stanu zapalnego (Galal, 2008)
- Zbadanie właściwości przeciwzapalnych związku ziołowego Sinomenine sugerowanego do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (Chen, 2011b).
- Zbadanie wpływu składu macierzy zewnątrzkomórkowej na przyczepność i migrację komórek w odniesieniu do funkcji limfocytów T w tkankach objętych stanem zapalnym (Evanko, 2012).
Wreszcie, wszystkie trzy typy HFLS (normalne, RZS i OA) zostały wykorzystane do zbadania roli ludzkich endogennych retrowirusów (HERV) w rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów i sugerują, że aktywowana ekspresja różnych form HERV przyczynia się do rozwoju objawów reumatoidalnego zapalenia stawów poprzez różne mechanizmy (Freimanis, 2010).
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
- 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
- Może być hodowany przez co najmniej 5 podwojeń
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent |
| morphology Fibroblast-like | morphology Fibroblast-like | morphology chondrocyte | morphology Endothelial |
| biological source human synovial tissues (normal) | biological source human synovial tissues (osteoarthritic) | biological source human articular cartilage | biological source human aorta |
| relevant disease(s) arthritis | relevant disease(s) arthritis; coagulation disorders | relevant disease(s) arthritis | relevant disease(s) diabetes; cardiovascular diseases |
| karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?