Kluczowe dokumenty
PX1535
Supelco
Jednowodny szczawian potasu
Synonim(y):
Szczawian potasu
About This Item
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
ciśnienie pary
<0.1 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
98.5-101.0%
Formularz
crystals
zanieczyszczenia
≤0.001% Iron (Fe)
≤0.002% Ammonium (NH4)
≤0.002% Chloride (Cl)
≤0.002% Heavy metals (as Pb)
≤0.01% Insoluble matter
≤0.01% Sulfate (SO4)
≤0.02% Sodium (Na)
kolor
white
pH
7.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>138 °C (decomposes before melting)
rozpuszczalność
392 g/L (anhydrous substance)
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
Spełnia specyfikacje ACS GR ACS
Komentarz do analizy
Amon (NH4):0.002% max
Oznaczenie:98.5-101.0%
Chlorek (Cl):0.002% max
Kolor:Biały
Postać:Kryształy
Metale ciężkie (jak Pb):0.002% max
Substancje nierozpuszczalne:0.01% maks.
Żelazo (Fe):0,001% maks.
Neutralność:Aby przejść test
Sód (Na):0,02% maks.
Substancje ciemniejące pod wpływem gorącego kwasu siarkowego:Aby przejść test
Siarczan (SO4):0,01% maks.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1