Przejdź do
04-1530
Przeciwciało anty-MDM2, klon 3G9
clone 3G9, from mouse
Synonim(y):
Białko podwójnej minuty 2, homolog białka wiążącego p53 Mdm2 (mysz), Mdm2, transformowane komórki 3T3, podwójna minuta 2, białko wiążące p53, Mdm2, transformowane komórki 3T3, podwójna minuta 2, białko wiążące p53 (mysz), Onkoproteina Mdm2, podwójna minuta 2, ludzki homolog
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
773,00 zł
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3G9, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
14
773,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3G9, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MDM2(4193)
mouse ... Mdm2(17246)
General description
MDM2 ulega nadekspresji w wielu nowotworach. Jego główną funkcją jest ubikwitynacja i degradacja białka supresorowego nowotworu p53. To przeciwciało monoklonalne rozpoznaje również epitop peptydowy wokół Thr-216 mysiego MDM2, gdy Thr-216 jest niefosforylowany. SMP14 reaguje również krzyżowo z niektórymi cytokeratynami (6, 14 i 16). Stanowi to problem tylko w przypadku pracy z niektórymi komórkami nabłonkowymi, a nie fibroblastami.
~ 75 kDa
Immunogen
Białko rekombinowane znakowane His odpowiadające ludzkiemu MDM2.
Epitop: Nieznany
Application
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia została wykorzystana przez niezależne laboratorium do tego zastosowania. (Changgong, L., et al. (2002). Molecular and Cellular Biology. 22(21):7562-7571.)
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Metabolizm RNA i białka wiążące
Ubikwityna i metabolizm ubikwityny
Przeciwciało anty-MDM2, klon 3G9 to mysie przeciwciało monoklonalne do wykrywania MDM2, znanego również jako białko Double Minute 2 lub homolog białka wiążącego p53 Mdm2 i zostało zatwierdzone w WB, IP, ICC i IHC.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje MDM2.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczone mysie monoklonalne IgGκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek MCF-7
Evaluated by Western Blot in MCF-7 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected MDM2 on 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)