Przejdź do zawartości
MXQTV0KT3
Milliflex® Zestaw uniwersalny Quantum
Includes Milliflex® GSWG funnels, pore size 0.22 μm, parameter 100 mL, (White gridded membrane)
Synonim(y):
System szybkiego wykrywania oparty na fluorescencji
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.56
UNSPSC Code:
41116129
Manufacturer/tradename:
Milliflex®
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
mixed cellulose esters (MCE)
manufacturer/tradename
Milliflex®
parameter
100 mL
volume
47 mm
pore size
0.22 μm
General description
Milliflex® Quantum Universal Kit to oparta na fluorescencji technologia ilościowego i szybkiego wykrywania mikroorganizmów w próbkach, które można filtrować. Uniwersalne enzymatyczne barwienie fluorescencyjne jest nieniszczące, umożliwiając identyfikację zanieczyszczenia po uzyskaniu pozytywnego wyniku. Dlatego system Milliflex® Quantum jest szybką i niezawodną alternatywą do wykrywania mikroorganizmów. Zestaw zawiera odczynniki fluorescencyjne i lejki Milliflex® GSWG 100 mL (membrana 0,22 μm, biała kratka).
Application
Uniwersalny zestaw Milliflex® Quantum służy do szybkiego badania obciążenia biologicznego w próbkach filtrowalnych, w tym w próbkach procesowych i próbkach produktów końcowych (farmaceutyków i wody). Produkt jest również stosowany w przemysłowej kontroli jakości i monitorowaniu wody.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)