Kluczowe dokumenty
NA61
Sigma-Aldrich
Anty-BrdU (Ab-3) mysie mAb (Mobu-1)
liquid, clone Mobu-1, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-bromodeoksyurydyna
Wybierz wielkość
100 μG
2290,00 zł
2290,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2290,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
2290,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Mobu-1, monoclonal
Formularz
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
do not freeze
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Anty-BrdU (Ab-3), mysi przeciwciało monoklonalne, klon Mobu-1, rozpoznaje BrdU. Wymaga biosyntetycznego znakowania komórek docelowych BrdU. Jest zatwierdzony do ICC i stosowania z mrożonymi i parafinowymi skrawkami.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy określonym immunogenem i fuzję splenocytów z mysimi komórkami szpiczaka P3-X63-Ag8-653 (patrz odniesienia do aplikacji). Rozpoznaje BrdU (bromodeoksyurydynę).
Rozpoznaje BrdU (bromodeoksyurydynę). Użycie tego przeciwciała wymaga najpierw biosyntetycznego znakowania komórek docelowych bromodeoksyurydyną. Jest to preferowane przeciwciało BrdU do barwienia.
Immunogen
DNA znakowane BrdU
Zastosowanie
Skrawki mrożone (2 g/ml)
Immunocytochemia (1 g/ml)
Skrawki parafinowe (2,5 g/ml, wymagana wstępna obróbka trypsyną)
Immunoblotting (niezalecane)
Opakowanie
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Postać fizyczna
W 50 mM buforze fosforanu sodu, 0,2% żelatyny, pH 7,5.
Komentarz do analizy
Kontrola negatywna
Komórki nieznakowane
Kontrola pozytywna
DNA znakowane BrdU
Inne uwagi
Aby umożliwić wiązanie przeciwciała z wbudowanym BrdU, komórki muszą zostać utrwalone, permeabilizowane, a DNA zdenaturowane. Odbywa się to w jednym kroku poprzez traktowanie roztworem utrwalającym/denaturującym (70% EtOH, 0,1 N NaOH). Użycie tego przeciwciała wymaga najpierw biosyntetycznego znakowania komórek docelowych bromodeoksyurydyną (nr kat. 203806). Hodowane komórki mogą być znakowane pulsacyjnie 10 µM bromodeoksyurydyną przez 30 minut. W przypadku całych tkanek, zwierzętom można wstrzyknąć 50 mg BrdU/kg masy ciała, uśmiercić 1 godzinę później i usunąć narząd(y) docelowy(e). Przeciwciało powinno być miareczkowane w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Gratzner, H.G. 1982. Science218, 474.
Gratzner, H.G. and Leif, R.C. 1981. Cytometry1, 385.
Gratzner, H.G. et al. 1975. Exp. Cell Res.95, 88.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Karin H Karlsson et al.
BMC molecular biology, 8, 97-97 (2007-10-30)
Efficient and correct repair of DNA damage, especially DNA double-strand breaks, is critical for cellular survival. Defects in the DNA repair may lead to cell death or genomic instability and development of cancer. Non-homologous end-joining (NHEJ) is the major repair
Sathish Kumar Mungamuri et al.
Cancer research, 66(9), 4715-4724 (2006-05-03)
Notch signaling is believed to promote cell survival in general. However, the mechanism is not clearly understood. Here, we show that cells expressing intracellular domain of human Notch1 (NIC-1) are chemoresistant in a wild-type p53-dependent manner. NIC-1 inhibited p53 by
Ian B DeMeritt et al.
Virology, 346(1), 15-31 (2005-11-24)
Infection of fibroblasts by human cytomegalovirus (HCMV) rapidly activates the NF-kappaB signaling pathway, which we documented promotes efficient transactivation of the major immediate-early promoter (DeMeritt, I.B., Milford, L.E., Yurochko, A.D. (2004). Activation of the NF-kappaB pathway in human cytomegalovirus-infected cells
Patrick E Nyman et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 24(24), 6308-6318 (2018-08-09)
Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC), a common cancer worldwide, is etiologically associated with tobacco use, high alcohol consumption, and high-risk human papillomaviruses (HPV). The Notch signaling pathway, which is involved in cell differentiation decisions with differential downstream targets
Mieke Baan et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 309(7), R788-R794 (2015-07-24)
Transgenic mouse models are designed to study the role of specific proteins. To increase transgene expression the human growth hormone (hGH) minigene, including introns, has been included in many transgenic constructs. Until recently, it was thought that the hGH gene