MABT852M
Anti-Podoplanin Antibody, clone LpMab-21
clone LpMab-21, from mouse
Synonim(y):
Aggrus, Glycoprotein 36, Gp36, PA2.26 antigen, T1-alpha, T1A
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LpMab-21, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDPN(10630)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
ELISA Analysis: A representative lot detected Podoplanin in ELISA applications (Kaneko, M.K., et. al. (2017). Cancer Med. 6(2):382-396).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Podoplanin in Flow Cytometry applications (Kaneko, M.K., et. al. (2017). Cancer Med. 6(2):382-396).
Cell Structure
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Podoplanin in one million HEK293 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1