Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
C1096, monoclonal
Application:
ICC, IF, IHC, IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócconjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
C1096, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
mouse, human
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
82,52 kDa obliczone.
Ludzkie komórki progenitorowe serca (CPC) poddane działaniu Sca-1+.
Application
Analiza imunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło PECAM-1 (CD31) w skrawkach tkanki ludzkiej nerki.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 µg z reprezentatywnej partii wykryło PECAM-1 (CD31) w komórkach Jurkat.
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła PECAM-1 (CD31) w zastosowaniach immunofluorescencyjnych (Moerkamp, A.T., et. al. (2017). Stem Cells Dev. 26(21):1552-1565).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanego PECAM-1 (CD31) w zastosowaniach immunoprecypitacji (Moerkamp, A.T., et. al. (2017). Stem Cells Dev. 26(21):1552-1565).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła PECAM-1 (CD31) w zastosowaniach immunocytochemicznych (Moerkamp, A.T., et. al. (2017). Stem Cells Dev. 26(21):1552-1565).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła PECAM-1 (CD31) w zastosowaniach Western Blotting (Moerkamp, A.T., et. al. (2017). Stem Cells Dev. 26(21):1552-1565).
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Reprezentatywna partia wykryła PECAM-1 (CD31) w zastosowaniach immunohistochemicznych (Moerkamp, A.T., et. al. (2017). Stem Cells Dev. 26(21):1552-1565).
Analiza cytometrii przepływowej: 1 µg z reprezentatywnej partii wykryło PECAM-1 (CD31) w komórkach Jurkat.
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła PECAM-1 (CD31) w zastosowaniach immunofluorescencyjnych (Moerkamp, A.T., et. al. (2017). Stem Cells Dev. 26(21):1552-1565).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanego PECAM-1 (CD31) w zastosowaniach immunoprecypitacji (Moerkamp, A.T., et. al. (2017). Stem Cells Dev. 26(21):1552-1565).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła PECAM-1 (CD31) w zastosowaniach immunocytochemicznych (Moerkamp, A.T., et. al. (2017). Stem Cells Dev. 26(21):1552-1565).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła PECAM-1 (CD31) w zastosowaniach Western Blotting (Moerkamp, A.T., et. al. (2017). Stem Cells Dev. 26(21):1552-1565).
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Reprezentatywna partia wykryła PECAM-1 (CD31) w zastosowaniach immunohistochemicznych (Moerkamp, A.T., et. al. (2017). Stem Cells Dev. 26(21):1552-1565).
Biochem/physiol Actions
Klon C1096 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa ludzki PECAM-1.
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human tonsil tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected PECAM-1 (CD31) in human tonsil tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected PECAM-1 (CD31) in human tonsil tissue sections.