Przejdź do
05-1406
Przeciwciało przeciwko fosfolipazie A2, klon CH-7
clone CH-7, from mouse
Synonim(y):
Fosfolipaza A2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki23 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CH-7, monoclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
1
1470,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
CH-7, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PLA2G10(8399)
General description
Alfa (85 kDa) typowo migruje jako 100-110 kDa na redukujących zachodach; beta migruje jako 114 kDa; przeciwciało rozpozna również sPLA w przybliżeniu 14-20 kDa.
Fosfolipazy hydrolizują fosfoglicerydy, tworząc mniejsze związki, które często służą jako krytyczni drudzy przekaźnicy. Fosfolipaza A2 (PLA2) hydrolizuje fosfatydylocholinę w celu wytworzenia lizofosfatydylocholiny, drugiego przekaźnika zaangażowanego w proliferację komórek, adhezję, aktywację komórek T i kurczliwość komórek mięśni gładkich. Izoformy PLA2 obejmują formy związane z błoną, niezależne od Ca2+, formy cytozolowe, zależne od Ca2+ i formy wydzielnicze. PLC katalizuje hydrolizę 4,5-bisfosforanu fosfatydyloinozytolu w celu wytworzenia trisfosforanu inozytolu (1,4,5) (IP3) i diacyloglicerolu (DAG), co prowadzi odpowiednio do uwolnienia Ca2+ i aktywacji PKC. Zidentyfikowano co najmniej cztery typy PLC. PLCβ, jest aktywowany przez receptory sprzężone z białkami G (GPCR) i heterotrimeryczne białka G. Mechanizmy aktywacji PLCδ są niejasne, ale mogą również obejmować GPCR. PLCγ jest aktywowany przez receptorowe kinazy tyrozynowe i wydaje się niezbędny do sygnalizacji przez receptor PDGF. PLCε jest czynnikiem wymiany nukleotydów guaninowych (GEF) dla małego białka G Ras. Aktywność PLD jest regulowana w górę, gdy komórki są stymulowane przez hormony, czynniki wzrostu lub inne sygnały zewnątrzkomórkowe. Zidentyfikowano dwa różne PLD, PLD1 i PLD2. PLD hydrolizuje fosfatydylocholinę w celu uwolnienia kwasu fosfatydowego, który jest związany z szeregiem odpowiedzi komórkowych, w tym regulowanym wydzielaniem, mitogenezą i zmianami cytoszkieletu.
Immunogen
Rekombinowany cPLA2
Application
ELISA: Poprzednia partia tego przeciwciała została użyta w teście ELISA.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Immunohistochemia (parafina): Reprezentatywne obrazy z poprzedniej partii.
Optymalne barwienie przeciwciała monoklonalnego PLA2: Rak okrężnicy
Western Blot: Poprzednia partia tego przeciwciała została użyta w stężeniu 1:500-1:1000; przeciwciało rozpoznaje wszystkie izoformy, cPLA. Alfa (85 kDa) typowo migruje jako 100-110 kDa na redukujących zachodach; beta migruje jako 114 kDa; przeciwciało rozpoznaje również sPLA w przybliżeniu 14-20 kDa.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja lipidowa
Przeciwciało antyfosfolipazowe A2, klon CH-7 wykrywa poziom fosfolipazy A2 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB, ELISA, IH(P).
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje PLA2.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2b w buforze zawierającym 20 mM fosforan sodu, 250 mM chlorek sodu, 0,1% azydek sodu, pH. 7.6.
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C przez 1 rok od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek RAW264
Routinely evaluated by Western Blot on RAW 264 lysates.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PLA2 on 10 μg of RAW 264 lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MAB1668
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)