Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2440,00 zł 2074,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2074,00 zł
Cena katalogowa2440,00 złZaoszczędź 15%biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~38 kDa
species reactivity
human, rat
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10-20 μg/mL using heat retrieved, human skin sections, western blot (chemiluminescent): 5-10 μg/mL using human HEK-293 or rat NRK cells
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PDPN(10630)
rat ... Pdpn(54320)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rat | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mol wt antigen ~38 kDa | mol wt antigen ~36 kDa | mol wt antigen 40 kDa | mol wt 25 kDa |
| Gene Information human ... PDPN(10630) | Gene Information human ... PDPN(10630) | Gene Information human ... ELAVL4(1996) | Gene Information human ... PDPN(10630) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?