MABT528-AF488
Anti-Connexin 43 Antibody, CT Antibody, clone 1C5.1 Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 1C5.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonim(y):
Gap junction alpha-1 protein, Cx43, Gap junction 43 kDa heart protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 488
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C5.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GJA1(2697)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Connexin 43 in HeLa cells.
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Informacje prawne
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2