Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1350,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1350,00 zł
Nazwa produktu
Dorsomorphin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: >2 mg/mL (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CCN(CC1)CCOc2ccc(cc2)-c3cnc4c(cnn4c3)-c5ccncc5
InChI
1S/C24H25N5O/c1-2-12-28(13-3-1)14-15-30-22-6-4-19(5-7-22)21-16-26-24-23(17-27-29(24)18-21)20-8-10-25-11-9-20/h4-11,16-18H,1-3,12-15H2
InChI key
XHBVYDAKJHETMP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as an inhibitor of adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK) to find the effects of trans-resveratrol on lipid mobilization in 3T3-L1 (a murine cell line of adipocytes) cells
- as an AMPK inhibitor, to indicate the involvement of AMPK/mTOR (mammalian target of rapamycin) pathway in LRG (liraglutide) -induced autophagy
- in the induction step, employed in in vitro differentiation of Friedreich′s ataxia (FRDA) and induced pluripotent stem cells (iPSCs) to neurospheres and neurons using ES (embryonic stem cell) media
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition protect from light | storage condition desiccated | storage condition protect from light | storage condition - |
| solubility DMSO: >2 mg/mL (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dorsomorphin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?