MABT1481
Anti-COL4A6 Antibody, clone 122-2
Synonim(y):
Collagen type IV alpha 6 chain
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
122-2, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 163 kDa
observed mol wt ~45 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
rat
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
rat ... Col4a6(363458)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in GST-tagged recombinant COL4A6.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GST-tagged recombinant NC1 domain of Rat COL4A6.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected COL4A6 in Immunohistochemistry applications (Namba, M., et al. (2021). Sci Rep. 11(1):20836).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Col4a6 in Western Blotting applications (Namba, M., et al. (2021). Sci Rep. 11(1):20836).
ELISA Analysis: A representative lot detected Col4a6 in ELISA applications (Namba, M., et al. (2021). Sci Rep.11(1):20836).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1