Przejdź do
05-1532
Przeciwciało anty-SMN, klon 2B1
clone 2B1, from mouse
Synonim(y):
Składnik gems 1, gemin 1, rdzeniowy zanik mięśni (choroba Werdniga-Hoffmanna, choroba Kugelberga-Welandera), przeżycie neuronu ruchowego 1, telomeryczne
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2B1, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
6
1610,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS1132
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2B1, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
Xenopus, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SMA4(11039)
General description
Białko przetrwania neuronów ruchowych (SMN) jest niezbędne do biogenezy małych jądrowych RNA (snRNA) - rybonukleoprotein (snRNP), głównych składników mechanizmu splicingu pre-mRNA. Chociaż ulega ona wszechobecnej ekspresji, niedobór SMN powoduje chorobę zwyrodnieniową neuronów ruchowych - rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Niedobór SMN ma nieoczekiwany, specyficzny dla typu komórki wpływ na repertuar snRNA i mRNA. Zmienia stechiometrię snRNA i powoduje rozległe defekty splicingu pre-mRNA w licznych transkryptach różnych genów, preferencyjnie tych zawierających dużą liczbę intronów, w tkankach myszy z niedoborem SMN. Kompleks SMN odgrywa rolę w metabolizmie RNA i regulacji splicingu.
Zaobserwowano 35 kDa; jednak obliczona masa cząsteczkowa wynosi 31,849 kDa
Immunogen
Białko rekombinowane znakowane His odpowiadające ludzkiemu SMN.
Epitop: Nieznany
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło SMN w komórkach HeLa.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Metabolizm RNA i białka wiążące
Metabolizm RNA i białka wiążące
Przeciwciało anty-SMN, klon 2B1 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania SMN znanego również jako rdzeniowy zanik mięśni (choroba Werdniga-Hoffmanna, choroba Kugelberga-Welandera) i zostało zwalidowane w WB, ICC i IP.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje SMN.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected SMN on 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
04-146603-178MABE230
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
2B1, monoclonal
clone
62E7, monoclonal
clone
monoclonal
clone
SMN-KH, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... SMA4(11039)
Gene Information
human ... SMA4(11039)
Gene Information
human ... SMA4(11039)
Gene Information
human ... SMN2(6607)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Minoru Satoh et al.
Arthritis and rheumatism, 63(7), 1972-1978 (2011-03-23)
Autoantibodies in the systemic rheumatic diseases are clinically useful biomarkers of the diagnosis or of certain clinical characteristics. An unusual pattern of immunoprecipitation, in which the D, E, F, and G proteins of small nuclear RNPs (snRNP) but without other
Elena Hernandez-Gerez et al.
Annals of clinical and translational neurology, 7(9), 1580-1593 (2020-08-14)
The purpose of the study was to determine the extent and role of systemic hypoxia in the pathogenesis of spinal muscular atrophy (SMA). Hypoxia was assayed in vivo in early-symptomatic (postnatal day 5) SMA-model mice by pimonidazole and [18 F]-Fluoroazomycin
Lea Marie Esser et al.
International journal of molecular sciences, 24(21) (2023-11-14)
The survival motor neuron (SMN) complex is a multi-megadalton complex involved in post-transcriptional gene expression in eukaryotes via promotion of the biogenesis of uridine-rich small nuclear ribonucleoproteins (UsnRNPs). The functional center of the complex is formed from the SMN/Gemin2 subunit.