Kluczowe dokumenty
MABS1942
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Perilipin-1, klon Peri 112.17.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
purified antibody
klon
Peri 112.17.1
monoclonal
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, bovine, mouse
stężenie
(Please refer to lot specific datasheet.)
metody
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający pierwszym 20 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiej perilipiny-1.
Specyficzność
Klon Peri 112.17.1 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym perilipinę-1. Jego celem jest epitop w obrębie 20 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Zastosowanie
Analiza immunoprecypitacji: A representative lot immunoprecipitated Perilipin-1 in Immunoprecipitation applications (Heid, H., et. al. (2014). PLoS One. 9(2):e90386).
Analiza immunohistochemiczna (parafinowa): Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło perilipinę-1 w skrawkach ludzkich tkanek piersi i tłuszczaka.
Analiza mikroskopii elektronowej: Reprezentatywna partia wykryła Perilipin-dodatnie kropelki lipidów w zastosowaniach mikroskopii immunoelektronowej (Heid, H., et. al. (2014). PLoS One. 9(2):e90386).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Perilipin-1 w zastosowaniach Immunocytochemii (Heid, H., et. al. (2014). PLoS One. 9(2):e90386).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Perilipin-1 w aplikacjach Western Blotting (Heid, H., et. al. (2014). PLoS One. 9(2):e90386).
Jakość
Evaluated by Western Blotting in NIH3T3/L1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 Dilution of this antibody detected Perilipin-1 in NIH3T3/L1 cell lysate.
Właściwości fizyczne
Zaobserwowano ~ 65 KDa; obliczono 55,99 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Człowiek, bydło