MABN722
Anti-WIF1 Antibody, clone 1G5
ascites fluid, clone 1G5, from mouse
Synonim(y):
WIF-1, WIF, Wnt inhibitory factor 1, WIF1
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WIF1(11197)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected WIF1 in human ovarian tumor and lung cancer tissues.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected WIF1 in HeLa, NIH/3T3 and NTERA-2 cell lysates.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
HeLa, NIH/3T3 and NTERA-2 cell lysates