Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1411517
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM63 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ32380, IRF, MURF1, MURF2, RNF28, SMRZ
Wybierz wielkość
100 μG
2660,00 zł
2660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2660,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 40.2 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIM63(84676)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek palca cynkowego RING występującego w mięśniach poprzecznie prążkowanych i tęczówce oka. Produkt tego genu jest zlokalizowany w sieciach Z-line i M-line miofibryli, gdzie odpowiednio N-końcowy i C-końcowy region titiny wiąże się z sarkomerem. Badania wiązania in vitro wykazały, że białko to wiąże się również bezpośrednio z tityną w pobliżu regionu tityny zawierającego aktywność kinazy. Inny członek tej rodziny białek wiąże się z mikrotubulami. Ponieważ członkowie tej rodziny mogą tworzyć heterodimery, sugeruje to, że białka te mogą służyć jako łącznik między kinazą titiny a szlakami sygnałowymi zależnymi od mikrotubul w mięśniach. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TRIM63 (NP_115977.2, 1 a.a. ~ 353 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MDYKSSLIQDGNPMENLEKQLICPICLEMFTKPVVILPCQHNLCRKCANDIFQAANPYWTSRGSSVSMSGGRFRCPTCRHEVIMDRHGVYGLQRNLLVENIIDIYKQECSSRPLQKGSHPMCKEHEDEKINIYCLTCEVPTCSMCKVFGIHKACEVAPLQSVFQGQKTELNNCISMLVAGNDRVQTIITQLEDSRRVTKENSHQVKEELSQKFDTLYAILDEKKSELLQRITQEQEKKLSFIEALIQQYQEQLDKSTKLVETAIQSLDEPGGATFLLTAKQLIKSIVEASKGCQLGKTEQGFENMDFFTLDLEHIADALRAIDFGTDEEEEEFIEEEDQEEEESTEGKEEGHQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Domiziana Costamagna et al.
Journal of cachexia, sarcopenia and muscle, 11(3), 783-801 (2020-02-28)
Anorexia, body wasting, inflammation, muscle, and adipose tissue loss are hallmarks of cancer cachexia, a syndrome that affects the majority of cancer patients, impairing their ability to endure chemotherapeutic therapies and reducing their lifespan. In the last 10 years, alterations