Kluczowe dokumenty
MABN642
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-GST Omega 1 (GSTO1), klon 1H10.1
clone 1H10.1, from mouse
Synonim(y):
Glutathione S-transferase omega-1, GSTO-1, Glutathione S-transferase omega 1-1, GSTO 1-1, Glutathione-dependent dehydroascorbate reductase, Monomethylarsonic acid reductase, MMA(V) reductase, S-(Phenacyl)glutathione reductase, SPG-R, GST Omega 1 (GSTO1)
Wybierz wielkość
100 μG
1680,00 zł
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H10.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSTO1(9446)
Opis ogólny
GST Omega 1 (GSTO1), znana również jako S-transferaza glutationowa omega-1, GSTO-1, S-transferaza glutationowa omega 1-1, GSTO 1-1, zależna od glutationu reduktaza dehydroaskorbinianowa, reduktaza kwasu monometylarsonowego, MMA(V) lub reduktaza S-(fenacylo)glutationowa, SPG-R i kodowany przez gen GSTO1/GSTTLP28, wszechobecnie wyrażany enzym cytoplazmatyczny, który jest najwyższy w wątrobie i najniższy w mózgu Należy do nadrodziny GST enzymów redukujących przeciwutleniacze i należy do klasy omega. Klasa omega transferaz glutationowych (GST) jest stosunkowo starym członkiem cytozolowej nadrodziny GST, a GST klasy omega występują w roślinach, zwierzętach i niektórych gatunkach drobnoustrojów. Klasa omega, w przeciwieństwie do innych GST, ma resztę cysteiny w miejscu aktywnym. W związku z tym GST klasy omega katalizują szereg reakcji tiolotransferazy i redukcji, które nie są katalizowane przez członków innych klas. GST Omega 1 (GSTO1) jest zaangażowana w metabolizm kwasu L-askorbinowego, detoksykację substancji arsenowych, procesy biosyntezy glutationu, regulację kanałów uwalniania wapnia wrażliwych na ryanodynę, regulację skurczu mięśni szkieletowych i uwalnianie wapnia sekwestrowanego w mięśniach oraz katabolizm ksenobiotyków. Co ciekawe, badania powiązań genetycznych odkryły związki między mutacjami genu GSTO1 a wiekiem wystąpienia choroby Alzheimera, choroby Parkinsona i stwardnienia zanikowego bocznego, być może wynikające ze zdolności GST klasy omega do łagodzenia stresu oksydacyjnego lub ich roli w aktywacji cytokiny prozapalnej, interleukiny-1β.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu GST Omega 1 (GSTO1).
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50-500 z reprezentatywnej partii wykryło GST Omega 1 (GSTO1) w ludzkiej korze mózgowej i tkance móżdżku szczura.
To przeciwciało anty-GST Omega 1 (GSTO1), klon 1H10.1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii (parafina) do wykrywania GST Omega 1 (GSTO1).
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GST Omega 1 (GSTO1) in 200 µg of human heart tissue lysate.
Opis wartości docelowych
~28 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Geeng-Fu Jang et al.
Cancers, 13(14) (2021-07-25)
Uveal melanoma metastases are lethal and remain incurable. A quantitative proteomic analysis of 53 metastasizing and 47 non-metastasizing primary uveal melanoma (pUM) was pursued for insights into UM metastasis and protein biomarkers. The metastatic status of the pUM specimens was