Kluczowe dokumenty
MABN371
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw podjednostce kanału potasowego KChIP2, klon 60/73
clone 60/73, from mouse
Synonim(y):
Kv channel-interacting protein 2, KChIP2, A-type potassium channel modulatory protein 2, Potassium channel-interacting protein 2
Wybierz wielkość
100 μG
1950,00 zł
1950,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1950,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1950,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
60/73, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNIP2(30819)
Opis ogólny
KCHIP2, znane również jako Kv channel-interacting protein 2 (KChIP2), lub A-type potassium channel modulatory protein 2, lub Potassium channel-interacting protein 2 i kodowane przez gen Kcnip2/Kchip2, jest podjednostką regulatorową inaktywującego kanału potasowego bramkowanego napięciem typu Kv4/D Shal. KCHIP2 moduluje aktywność kanałów potasowych Kv4.2 i Kv4.3. KCHIP2 jest zlokalizowany w błonie komórkowej, ale jest białkiem błony obwodowej. KCHIP2 ulega ekspresji w sercu, mózgu i płucach. W mózgu KCHIP2 ulega obfitej ekspresji w prążkowiu, hipokampie i opuszce węchowej, ale umiarkowaną lub niską ekspresję obserwuje się w korze mózgowej, wzgórzu i podwzgórzu. KCHIP2 ma wiele izoform w różnych tkankach. Izoforma 1 dominuje w korze mózgowej, prążkowiu i hipokampie, a wszystkie trzy izoformy ulegają równej ekspresji w opuszce węchowej, ale w sercu dominuje tylko izoforma 3.
Specyficzność
Przeciwciało to nie reaguje krzyżowo ze szczurzym KChIP1 i KChIP3 (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis).
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające szczurzej podjednostce kanału potasowego KChIP2.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło podjednostkę kanału potasowego KChIP2 w ludzkiej tkance kory mózgowej.
To przeciwciało przeciw podjednostce kanału potasowego KChIP2, klon 60/73, zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i IHC do wykrywania podjednostki kanału potasowego KChIP2.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected KChIP2 potassium channel subunit in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~ 35 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1