Kluczowe dokumenty
ZLX0EDI15
Milli-Q
Elix® Electrodeionization (EDI) Module
Water purification by electrodeionization (EDI) at 15 L/hr
Wybierz wielkość
1 EA
Prześlij zapytanie
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 61 829 01 00.
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
Prześlij zapytanie
About This Item
Kod UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 61 829 01 00.
opakowanie
pkg of 1 unit
producent / nazwa handlowa
Elix®
Parametry
15 L/hr flow rate
Wys. jednostki
33 cm (13 in.)
kompatybilność
for use with Elix® Essential
Opis ogólny
The Elix® electrodeionization (EDI) module is designed to continuously deionize water following reverse osmosis (RO). The Elix® module aids in delivering superior quality pure water consistently and reliably, without any maintenance at a flow rate of 15 L/hr.
Zastosowanie
The Type 2 water produced post RO-EDI treatment meets the needs of many general laboratory applications (e.g. sample preparation, buffer and reagent preparation, glassware rinsing), and as feed for equipment and instruments (e.g. autoclaves, dishwashers, weathering and stability test chambers, clinical analyzers and slide stainers, hydrogen generators and ultrapure water systems).
Cechy i korzyści
  • Genuine replacement for part the Elix® EDI Module - ZLX0EDI15
  • Efficiently removes remaining ions from RO-purified water to produce constant-quality pure water, regardless of feed water quality (conductivity, CO2 levels) or RO cartridge performance.
  • Eliminates the need for hazardous chemical regeneration procedures, replacement of costly resins, changing DI cartridges, or adding softeners.
  • Reduces maintenance time, ensuring low and predictable running costs.
Informacje prawne
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany