MABS1164
Anti-Nucleobindin-2/Nestafin-1 Antibody, clone 3B3.1
clone 3B3.1, from mouse
Synonim(y):
Nucleobindin-2, Nestafin-1, DNA-binding protein NEFA, Prepronesfatin, Pronesfatin
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B3.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Nucb2(59295)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Metabolic Hormones & Receptors
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected nucleobindin-2 in 10 µg of mouse liver tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1