MABN20
Anti-HCN1 Antibody, clone N70/28
clone N70/28, from mouse
Synonim(y):
hyperpolarization activated cyclic nucleotide-gated potassium channel 1, brain cyclic nucleotide gated channel 1, Brain cyclic nucleotide-gated channel 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N70/28, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HCN1(348980)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Jakość
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected HCN1 on 10 µg of rat brain lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Rat brain lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1