Merck
646393
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-5′-nitroacetophenone
97%
Wybierz wielkość
1 G
110,00 zł
10 G
920,00 zł
110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
110,00 zł
10 G
920,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H3(OH)COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
100-104 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
nitro
ciąg SMILES
CC(=O)c1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5(10)7-4-6(9(12)13)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
Klucz InChI
LNCBPUWMGYOISS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)