Merck
MAB5596
Przeciwciało anty-HCN2
culture supernatant, Chemicon®
Synonim(y):
Hyperpolarization-activated and cyclic nucleotide-gated channel 2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Hcn2(15166)
rat ... Hcn2(114244)
Immunogen
Syntetyczny peptyd ze szczurzego HCN2.
Application
Przeciwciało anty-HCN2 jest przeciwciałem przeciwko HCN2 do stosowania w IH i WB.
Western blot na siatkówce szczura i myszy. Przeciwciało rozpoznaje słabe pasmo przy ~98 kDa i silniejsze pasmo przy ~108 kDa w glikozylowanym białku z preparatu błony siatkówki.
Immunohistochemia na siatkówce szczura i myszy.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Biochem/physiol Actions
HCN2 (kanał 2 aktywowany hiperpolaryzacją i bramkowany cyklicznymi nukleotydami). Przeciwciało rozpoznaje zarówno glikozylowaną, jak i deglikozylowaną formę HCN2. Przeciwciało rozpoznaje słabe pasmo przy ~98 kDa i silniejsze pasmo przy ~108 kDa w glikozylowanym białku z preparatu błony siatkówki.
Physical form
Supernatant hodowli zawierający 0,05% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-HCN2
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c