Merck
07-886
Przeciwciało anty-fosfo-PKR (Thr451)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
EIF2AK2 (eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 2-alfa kinaza 2), EIF2AK1, MGC126524, PKR, PRKR
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
WB
Citations:
22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr451)
Gene Information
human ... EIF2AK2(5610)
mouse ... Eif2Ak2(19106)
General description
68 kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający regionowi aminokwasowemu obejmującemu ludzki fosfo-PKR (Thr451)
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
To przeciwciało anty-fosfo-PKR (Thr451) zostało zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania fosfo-PKR (Thr451).
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje fosforylowany PKR (Thr451)
Physical form
100 µl oczyszczonej przez powinowactwo króliczej poliklonalnej IgG w PBS Dulbecco, zawierającym 1,0 mg/ml BSA, 0,05% azydku sodu i 50% glicerolu.
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-88604053252676840