Kluczowe dokumenty
MABF1419
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TIGIT (mysz), PE, klon 1G9
clone 1G9, from mouse, PE
Synonim(y):
T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains, V-set and transmembrane domain-containing protein 3, TIGIT
Wybierz wielkość
100 μG
1740,00 zł
1740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1740,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
PE
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
flow cytometry: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Przeciwciało 1G9 reaguje z mysim TIGIT (T cell Ig and ITIM domain), 26 kDa członkiem rodziny receptorów CD28, który według doniesień reguluje aktywację receptora komórek T (TCR). W rodzinie receptorów CD28 znajdują się te, które mają aktywność współstymulującą, takie jak CD28 i CTLA-4, a także niedawno zidentyfikowane receptory, takie jak TIGIT, które mają dostarczać sygnały współhamujące. TIGIT ulega ekspresji i regulacji na aktywowanych limfocytach T, a także na limfocytach T pamięci i regulatorowych. Po zaangażowaniu przez jego ligandy, CD112 i CD155, sygnalizacja TIGIT hamuje proliferację komórek T i tłumi odpowiedzi komórek T, bez wywoływania delecji komórek. Drugim hamującym efektem sygnalizacji TIGIT jest wytwarzanie immunoregulacyjnych komórek dendrytycznych, które wydzielają IL-10 i TGF-beta w celu dalszego hamowania funkcji komórek T. Przeciwciało 1G9 może być stosowane do analizy cytometrycznej przepływu TIGIT, który ulega ekspresji na bardzo wysokim poziomie na komórkach regulatorowych T (Tregs) i aktywowanych konwencjonalnych komórkach T, a także komórkach T pamięci i komórkach NK.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Zastosowanie
Anti-TIGIT (mouse), PE, clone 1G9 Antibody to przeciwciało przeciwko TIGIT do stosowania w cytometrii przepływowej.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected TIGIT in one million C57Bl/6 splenocytes.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne zawierające 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.