Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Packaging:
pkg of 1 ea
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
non-sterile
Quality Segment
product line
MultiScreen®
usage
Manual
packaging
pkg of 1 ea
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Niezależnie od zastosowania, Millipore oferuje płytki opracowane z myślą o konkretnych potrzebach. Płytki MultiScreen mają długą historię jako niezawodne narzędzie wspomagające odkrywanie leków i badania w dziedzinie nauk przyrodniczych.
Płytki filtracyjne HTS (numery katalogowe płytek zaczynające się od MS)
- Płytki MultiScreenHTS zostały opracowane specjalnie do zastosowań o wysokiej wydajności ze zautomatyzowanymi stacjami roboczymi. Sztywne ścianki boczne ułatwiają przenoszenie, a duża powierzchnia umożliwia umieszczanie etykiet z kodami kreskowymi. Studzienki są indywidualnie uszczelnione, aby zapobiec przesłuchom inkubacyjnym, a dolny drenaż można zdjąć w celu uzyskania dostępu do filtrów. Płytki filtracyjne są dostępne na platformach 96- i 384-dołkowych z szerokim wyborem membran i tworzyw sztucznych.
- Nowa konstrukcja płytek filtracyjnych przepływowych MultiScreen HTS+ Hi firmy Millipore zmniejsza niespecyficzne wiązanie i zmniejsza zmienność zarówno tła, jak i intensywności sygnału, szczególnie w biochemicznych testach przesiewowych.
Klasyczne płytki filtracyjne (numery katalogowe płytek rozpoczynające się od MA)
- oryginalna konstrukcja wielodołkowa jest cenna w wielu zastosowaniach, które wymagają zanurzenia filtra w tacce testowej. Łatwo usuwalny drenaż i unikalna konstrukcja płytki są idealne do testów takich jak Elispot, PAMPA, badań przesiewowych komórek (migracja, inwazja lub chemotaksja) lub dla użytkowników wykrywających topcount.
Akcesoria - Rozdzielacz próżniowy MultiScreenHTS
- Rozdzielacz próżniowy MultiScreenHTS został zaprojektowany specjalnie do współpracy z płytkami filtracyjnymi MultiScreenHTS. Połączenie to zapewnia optymalną charakterystykę filtracji i płynną integrację automatyzacji.
Płytki testowe Millicell
- Oprócz tradycyjnego formatu płytek testowych, płytki filtracyjne są również dostępne z tacami do hodowli komórkowej do hodowli i testowania linii komórek zawiesinowych i adherentnych. Komórki wyhodowane na płytkach filtracyjnych różnicują się lepiej niż te wyhodowane na tradycyjnych plastikowych podłożach, co skutkuje bardziej zbliżonymi do żywych wynikami Ta kombinacja płytki filtracyjnej i tacki może być używana do różnych testów komórkowych, w tym testów transportu, toksyczności i badań przesiewowych.
Płytki filtracyjne HTS (numery katalogowe płytek zaczynające się od MS)
- Płytki MultiScreenHTS zostały opracowane specjalnie do zastosowań o wysokiej wydajności ze zautomatyzowanymi stacjami roboczymi. Sztywne ścianki boczne ułatwiają przenoszenie, a duża powierzchnia umożliwia umieszczanie etykiet z kodami kreskowymi. Studzienki są indywidualnie uszczelnione, aby zapobiec przesłuchom inkubacyjnym, a dolny drenaż można zdjąć w celu uzyskania dostępu do filtrów. Płytki filtracyjne są dostępne na platformach 96- i 384-dołkowych z szerokim wyborem membran i tworzyw sztucznych.
- Nowa konstrukcja płytek filtracyjnych przepływowych MultiScreen HTS+ Hi firmy Millipore zmniejsza niespecyficzne wiązanie i zmniejsza zmienność zarówno tła, jak i intensywności sygnału, szczególnie w biochemicznych testach przesiewowych.
Klasyczne płytki filtracyjne (numery katalogowe płytek rozpoczynające się od MA)
- oryginalna konstrukcja wielodołkowa jest cenna w wielu zastosowaniach, które wymagają zanurzenia filtra w tacce testowej. Łatwo usuwalny drenaż i unikalna konstrukcja płytki są idealne do testów takich jak Elispot, PAMPA, badań przesiewowych komórek (migracja, inwazja lub chemotaksja) lub dla użytkowników wykrywających topcount.
Akcesoria - Rozdzielacz próżniowy MultiScreenHTS
- Rozdzielacz próżniowy MultiScreenHTS został zaprojektowany specjalnie do współpracy z płytkami filtracyjnymi MultiScreenHTS. Połączenie to zapewnia optymalną charakterystykę filtracji i płynną integrację automatyzacji.
Płytki testowe Millicell
- Oprócz tradycyjnego formatu płytek testowych, płytki filtracyjne są również dostępne z tacami do hodowli komórkowej do hodowli i testowania linii komórek zawiesinowych i adherentnych. Komórki wyhodowane na płytkach filtracyjnych różnicują się lepiej niż te wyhodowane na tradycyjnych plastikowych podłożach, co skutkuje bardziej zbliżonymi do żywych wynikami Ta kombinacja płytki filtracyjnej i tacki może być używana do różnych testów komórkowych, w tym testów transportu, toksyczności i badań przesiewowych.
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?