Przejdź do
RAB0524
Canine IL10 / Interleukin-10 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatants
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
96 wells
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
canine ... IL10(403628)
Input:
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
Species reactivity:
canine
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
canine
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 0.1 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
canine ... IL10(403628)
General description
This ELISA antibody pair detects canine Interleukin-10.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB0525RAB0574RAB0572
Gene Information
canine ... IL10(403628)
Gene Information
canine ... IL6(403985)
Gene Information
canine ... IL2(403989)
Gene Information
canine ... IL1B(403974)
species reactivity
canine
species reactivity
canine
species reactivity
canine
species reactivity
canine
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 0.1 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 0.1 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.4 ng/mL
standard curve range: 0.41-100 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/mL
standard curve range: 10.97-8000 pg/mL
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    Karta charakterystyki
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    Karta charakterystyki
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer D (Item K)
    Karta charakterystyki
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)
    Karta charakterystyki
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    Karta charakterystyki
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)