MABT399
Anti-CD36 Antibody, clone Long 6
clone Long 6, from mouse
Synonim(y):
Fatty acid translocase, FAT, Glycoprotein IIIb, GPIIIB, Leukocyte differentiation antigen CD36, PAS IV, PAS-4, Platelet collagen receptor, Platelet glycoprotein IV, GPIV, Thrombospondin receptor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Long 6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD36(948)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Immunological Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD36 in CD36 transfected COS-7 cells (Thorne et al., 2006. DNA AND CELL BIOLOGY. Volume 25, Number 5).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected CD36 in GM-CSF elicited macrophages (Thorne et al., 2006. DNA AND CELL BIOLOGY. Volume 25, Number 5).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CD36 in GM-CSF elicited macrophages (Thorne et al., 2006. DNA AND CELL BIOLOGY. Volume 25, Number 5).
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected CD36 in 10 µg GM-CSF treated THP-1 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1