Przejdź do
MAK542
Zestaw do oznaczania wychwytu glukozy
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw do kolorymetrycznego wykrywania wychwytu glukozy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4320,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41116104
4320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; cancer
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Glukoza jest podstawowym źródłem energii dla większości komórek, a jej pobieranie jest wysoce regulowanym procesem, który stanowi pierwszy etap ograniczający szybkość metabolizmu glukozy. Wchłanianie glukozy jest ułatwione dzięki rodzinie białek transportujących GLUT, które obejmują różne izoformy, które są specyficzne dla tkanek i reagują na różne warunki fizjologiczne. Ekspresja i aktywność tych transporterów jest modulowana przez kilka czynników, w tym insulinę, wysiłek fizyczny i stan energetyczny komórek. W wielu komórkach nowotworowych wychwyt glukozy jest znacznie zwiększony, co skutkuje zwiększonym tempem glikolizy tlenowej, zjawiskiem znanym jako efekt Warburga, które wspomaga szybką proliferację komórek. I odwrotnie, komórki z insulinoopornością wykazują zmniejszony wychwyt glukozy w odpowiedzi na stymulację insuliną, przyczyniając się do zaburzeń metabolicznych, takich jak cukrzyca. Systemy transportu glukozy są niezbędne do przemieszczania glukozy przez błony komórkowe, zapewniając jej dostępność do produkcji energii i procesów metabolicznych. Pomiar wychwytu 2-deoksyglukozy (2-DG), analogu glukozy, jest powszechnie uznawany za wiarygodną metodę szacowania wychwytu glukozy i badania regulacji metabolizmu glukozy oraz mechanizmów leżących u podstaw insulinooporności.
Application
Zestaw Glucose Uptake Assay zapewnia czuły test kolorymetryczny dla próbek biologicznych, takich jak tkanki lub hodowane komórki.
Biochem/physiol Actions
W tym teście 2-DG jest pobierany przez transportery glukozy i metabolizowany do 2-DG-6-fosforanu (2-DG6P). Niemetabolizowalny 2-DG6P gromadzi się w komórkach i jest proporcjonalny do wychwytu glukozy przez komórki. Nagromadzony 2-DG6P jest enzymatycznie utleniany i generuje NADPH, który jest specjalnie monitorowany przez chromogenny czujnik NADPH. Sygnał można odczytać za pomocą spektrofotometrycznego czytnika płytek, odczytując stosunek OD przy długości fali od 570 nm do 610 nm.
Still not finding the right product?
Piktogramy
Corrosion
Co się dzieje?
WGK 3
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)