MABE1919
Anti-TNRC6ABC Antibody, clone 7A9
clone 7A9, from rat
Synonim(y):
Trinucleotide repeat-containing gene 6A, 6B, and 6C, CAG repeat protein 26, EMSY interactor protein, GW182 autoantigen, Protein GW1, Glycine-tryptophan protein of 182 kDa
Wybierz wielkość
Wybierz wielkość
About This Item
IP
WB
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7A9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNRC6B(23112)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated TNRC6ABC in Immunoprecipitation applications (Quevillon Huberdeau, M., et. al. (2017). EMBO J. 36(14):2088-2106).
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected TNRC6 in lysate from stably induced HEK 293 cells transfected with TNRC6A, but not in uninduced HEK 293 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1