Przejdź do
678902
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid
97%
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
446,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4FIO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.01
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
446,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
145-149 °C
functional group
carboxylic acid, fluoro, iodo
SMILES string
OC(=O)c1cc(F)ccc1I
InChI
1S/C7H4FIO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
XPFMQYOPTHMSJJ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
678910665339631736
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
145-149 °C
mp
143-147 °C
mp
171-175 °C
mp
157-161 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, iodo, fluoro
functional group
carboxylic acid, fluoro, iodo
functional group
bromo, carboxylic acid, iodo
functional group
carboxylic acid, chloro, iodo
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)