Kluczowe dokumenty
MABE160
Sigma-Aldrich
Anti-E2F4 Antibody, clone LLF4-2
clone LLF4-2, from mouse
Synonim(y):
Transcription factor E2F4, E2F-4
Wybierz wielkość
100 μG
1470,00 zł
1470,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1470,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1470,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LLF4-2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... E2F4(1874)
Opis ogólny
E2F4 is the most common E2F family member in a number of cell types. E2F4 deficiency has been shown to cause a decrease in the thickness of the gut epithelium, decrease in maturation of hematopoietic cell types and an increased rate of apoptosis, suggesting that E2F4 plays a role in normal maturation of several cell types. E2F4 has also been shown to be essential for the normal development of airway epithelium and early eye development. Other data has implicated E2F4 during normal heart development, specifically cardiomyocyte proliferation.
Immunogen
Histidine-tagged recombinant protein corresponding to human E2F4.
Zastosowanie
Anti-E2F4 Antibody, clone LLF4-2 is a Mouse Monoclonal Antibody for detection of E2F4 also known as Transcription factor E2F4, E2F-4 & has been validated in WB & IHC.
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IH. (Kinross, K., et al. (2006). Blood. 108(3):886-895.)
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Jakość
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected E2F4 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Bands may be detected at ~45 and ~60 kDA
Postać fizyczna
Format: Purified
Protein G
Purified mouse monoclonal IgG1κ in buffer containing 0.1 M Tris-Glycine (pH 7.4), 150 mM NaCl with 0.05% sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt.
Komentarz do analizy
Control
HeLa cell lysate
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jun Wu et al.
International journal of biological sciences, 18(3), 956-969 (2022-02-18)
To explore the mechanism of the bone anabolic action of p27 deficiency, we first confirmed that osteoblast formation and osteogenesis were significantly increased in p27 deficient mice compared with their wild-type littermates. Microarray analysis of differential gene expression profiles, followed
Noelia López-Sánchez et al.
Molecular neurobiology, 59(5), 3016-3039 (2022-03-08)
Alzheimer's disease (AD) has a complex etiology, which requires a multifactorial approach for an efficient treatment. We have focused on E2 factor 4 (E2F4), a transcription factor that regulates cell quiescence and tissue homeostasis, controls gene networks affected in AD
Maria C Cuitiño et al.
Cell reports, 27(12), 3547-3560 (2019-05-28)
Orchestrating cell-cycle-dependent mRNA oscillations is critical to cell proliferation in multicellular organisms. Even though our understanding of cell-cycle-regulated transcription has improved significantly over the last three decades, the mechanisms remain untested in vivo. Unbiased transcriptomic profiling of G0, G1-S, and S-G2-M