MABE1115
Anti-Pax1 Antibody, clone 5A2
from rat
Synonim(y):
Paired box protein Pax-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Pax1(18503)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Apoptosis & Cancer
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Pax1 in Immunohistochemistry applications (Feederle, R., et. al. (2016). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. [Epub ahead of print]; Kist, R., et. al. (2014). PLoS Genet. 10(10):e1004709).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected Pax1 in Embryonic mouse head (E14.5) (Courtesy of Dr. Heiko Peters, Ph.D., Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, United Kingdom).
Western Blotting Analysis: A 1:10 dilution from a representative lot detected Pax1 in d11.5 embryonic vertebral column tissue lysates (Courtesy of Dr. Heiko Peters, Ph.D., Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, United Kingdom).
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Pax1 in 10 µg of m ouse esophagus tissue lysate.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1