Przejdź do
MAB8537
Przeciwciało anty-Herpes Virus 6, A i B, gp 60/110
Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
HHV6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IF, IP, WB
Citations:
6
2070,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
Immunogen
Epitop: A i B, gp 60/110
Application
Western Blot 1:10 - 1:50
Immunofluorescencja 1:10-1:50
Immunoprecypitacja 1:10-1:50
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj wirusa opryszczki Herpes Virus 6 za pomocą tego przeciwciała anty-Herpes Virus 6, A i B, gp 60/110 zatwierdzonego do stosowania w IF, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Specyficzny dla glikoproteiny otoczkowej gp 60/110 wirusa HHV6.
LOKALIZACJA KOMÓRKOWA:
Cytoplazmatyczna i błonowa
ROZPOZNAWANIE SZCZEPÓW:
Typy A i B
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami (PBS) pH 7,2, zawierający 0,1% azydku sodu.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB8616MAB8188MAC142
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
monoclonal
clone
monoclonal
clone
5B11, monoclonal
clone
6H4, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
Staphylococcus aureus, bacteria
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB853704053252502361