Kluczowe dokumenty
MABE1067
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ESET (SETDB1), klon F0808
clone F0808, from mouse
Synonim(y):
Histone-lysine N-methyltransferase SETDB1, EC: 2.1.1.43, ERG-associated protein with SET domain, SET domain bifurcated 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
F0808, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Setdb1(84505)
Opis ogólny
N-metylotransferaza histon-lizyna SETDB1 (UniProt: O88974; znana również jako EC: 2.1.1.43, ERG-associated protein with SET domain, ESET, SET domain bifurcated 1, SETDB1) jest kodowana przez gen Setdb1 (znany również jako Eset, Kiaa0067) u myszy. SETDB1 jest wszechobecnie wyrażaną metylotransferazą histonową z wieloma miejscami wiążącymi cynk, która specyficznie trimetyluje lizynę 9 histonu H3 bezpośrednio za miejscami startu transkrypcji oznaczonymi H3K4me3 w celu utworzenia domeny dwuwartościowej. Jest on ukierunkowany na histon H3 przez TRIM28/TIF1B, czynnik rekrutowany przez białka cynkowo-palcowe Krüppel-associated box (KRAB). Sygnatura H3K4/H3K9me3 utrzymuje polimerazę RNA II (Pol II) zatrzymaną w proksymalnym promotorze i utrzymuje ekspresję genów na niskim poziomie, ale w stanie gotowości do aktywacji w komórkach zależnych od linii. Funkcjonuje głównie w regionach euchromatyny, odgrywając tym samym kluczową rolę w wyciszaniu genów euchromatycznych. Prawdopodobnie działa poprzez tworzenie kompleksu z MBD1 i ATF7IP, który hamuje transkrypcję i sprzęga metylację DNA i trimetylację lizyny histonowej 9. SETDB1 hamuje adipogenezę, a jego niedobór indukuje różnicowanie preadipocytów i adipogenezę w mezenchymalnych komórkach macierzystych i preadipocytach. Ekspresja genów Cebpa i Pparg, które są kluczowymi celami SETDB1, jest zwiększona, gdy SETDB1 jest znokautowany w niezróżnicowanych komórkach. Murine SETDB1 zawiera dwie domeny Tudor (aa 257-320 i 347-403) oraz domeny pre-SET (aa 744-817), SET (aa 820-1282) i post-SET (aa 1291-1307), które są wymagane do jego aktywności metylotransferazy. (Ref.: Matsumura, Y., et al. (2015). Mol. Cell 60(4); 584-596).
Specyficzność
Klon F0808 specyficznie wykrywa N-metylotransferazę histonowo-lizynową SETDB1. Jego celem jest epitop w regionie wewnętrznym.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany His odpowiadający 213 aminokwasom z wewnętrznego regionu mysiego SETDB1.
Zastosowanie
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła ESET (SETDB1) w aplikacjach immunoprecypitacji chromatyny (Matsumura, Y., et. al. (2015). Mol Cell. 60(4):584-96).
Analiza immunoprecypitacji: A representative lot immunoprecipitated ESET (SETDB1) in Immunoprecipitation applications (Matsumura, Y., et. al. (2015). Mol Cell. 60(4):584-96).
Anti-ESET (SETDB1), klon F0808, nr kat. MABE1067, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko N-metylotransferazie histonowo-lizynowej SETDB1 i zostało przetestowane do stosowania w immunoprecypitacji chromatyny (ChIP), immunoprecypitacji i Western Blotting.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in 129/S6/SvEv mouse embryonic stem cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ESET (SETDB1) in 129/S6/SvEv mouse embryonic stem cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~180/200 kDa; obliczono 144,55 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2