Przejdź do zawartości
SRP0620
CD38, His-Tag (ludzki)
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
31 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
31 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CD38(952)
General description
Ludzka CD38, znana również jako klaster różnicowania 38 i cykliczna hydrolaza ADP-rybozy z C-końcowym tagiem His, GenBank Accession No. NM_001775, a.a. 43-300 wyrażona w systemie ekspresji komórek HEK293. MW = 31 kDa. To białko ma wyższą MW w SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Physical form
Roztwór wodny
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)