Kluczowe dokumenty
MAB984
Sigma-Aldrich
Anti-Yellow Fever Virus Antibody, clone 2D12.A
ascites fluid, clone 2D12.A, Chemicon®
Synonim(y):
Yellow fever
Wybierz wielkość
100 μL
1200,00 zł
1200,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 lutego 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1200,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1200,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 lutego 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
klon
2D12.A, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
inhibition assay: suitable (hemagglutination)
neutralization: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
Specyficzność
Reacts with the envelope protein of the wild (Asibi) and vaccine strains of yellow fever virus. Preferentially neutralizes the Asibi strain. No cross-reactivity with other flaviviruses has been demonstrated.
Immunogen
17D strain of yellow virus.
Zastosowanie
Neutralization (BLK) Asibi YF; 1:1000-1:3000.
Hemagglutination-inhibition: 1:3000-1:6000.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
This Anti-Yellow Fever Virus Antibody, clone 2D12.A is validated for use in HI, NEUT for the detection of Yellow Fever Virus.
Postać fizyczna
Ascites.
Przechowywanie i stabilność
Maintain at -20°C for up to 12 months from date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yellow Fever-induced Acute Lung Injury.
Alexandre Todorovic Fabro et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 200(2), 250-252 (2019-02-26)