Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C4C18H44O2
Masa cząsteczkowa:
344.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.13
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[13C](O)[13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H,23,24)/i19+1,20+1,21+1,22+1
InChI key
UKMSUNONTOPOIO-ALVDIJLPSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?