Kluczowe dokumenty
MAB8690
Sigma-Aldrich
Anti-Hepatitis C Virus Antibody, aa 70-90, Core
Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
HCV
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Produkt MAB8690 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
Specyficzność
Specific to HCV core antigen
Immunogen
Epitope: a.a. 70-90
Recombinant protein to core antigen
Zastosowanie
Detect Hepatitis C Virus using this Anti-Hepatitis C Virus Antibody, aa 70-90, Core validated for use in ELISA, IF, IH(P).
ELISA
Immunohistochemistry (Parrafin embedded)
Immunofluorescence
Final dilutions must be determined by end user
Postać fizyczna
Format: Purified
Purified immunoglobulin. Liquid 0.02MPB, 0.25M NaCl, 0.1% sodium azide
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2