SAB4200716
Anti-Vimentin antibody, Mouse monoclonal
clone VIM-13.2, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-F5H288
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
VIM-13.2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~58 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, bovine, canine, rat, monkey, human, chicken
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using human foreskin fibroblast HS68 cell line extract
immunofluorescence: 1.25-2.5 μg/mL using human foreskin fibroblast HS68 cells
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgM
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
bovine ... Vim(280955)
chicken ... Vim(420519)
dog ... Vim(477991)
human ... VIM(7431)
mouse ... Vim(22352)
rat ... Vim(81818)
rhesus monkey ... Vim(705289)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- western blotting
- indirect immunofluorescence
- immunohistochemistry