Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μg | Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 773,00 zł |
100 μg | Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026Szczegóły
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
Neo4, monoclonal
species reactivity
virus
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła minicore HCV w zastosowaniach immunofluorescencji (Eng, F.J., et. al. (2018). Hepatol Commun. 2(1):21-28).
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western Blotting Analysis: 4 ug/mL of this antibody detected minicore HCV in extracts of HEK293T cells transfected with plasmids expressing only HCV p21 core and 91 minicore proteins.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity virus | species reactivity virus | species reactivity virus | species reactivity virus |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| clone Neo4, monoclonal | clone 9E10, monoclonal | clone AP33, monoclonal | clone AR2A, monoclonal |
| isotype IgG1κ | isotype IgG2aλ | isotype IgG1κ | isotype IgG1 |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c