MAB5256X
Przeciwciało przeciw neurofilamentowi H, klon NE14, sprzężone z fluorem Alexa™ 488
clone NE14, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonim(y):
200 kDa neurofilament protein, Neurofilament triplet H protein, neurofilament, heavy polypeptide, neurofilament, heavy polypeptide 200kDa
Wybierz wielkość
2230,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
2230,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 488
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
NE14, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, pig, porcine
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEFH(4744)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
5-10 µg/ml na zamrożonej tkance mózgowej. Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Komórki kory mózgowej szczura.
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2