Kluczowe dokumenty
BR129748
BRAND® PE-LD Media Bottle with screw cap
capacity 250 mL
Wybierz wielkość
1 EA
10,00 zł
10,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
10,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
10,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
low-density polyethylene bottle
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL40)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 129748
pojemność
250 mL
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)