Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 gal | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 113,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
45141500
113,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Preparation Note
Packet of powder to make the indicated volume.
Legal Information
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| form solid | form - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1303-86-2
CAS No.
1303-86-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?