MAB1552
Anti-Myosin Antibody, ventricular heavy chain α/β, clone F26.2D11
culture supernatant, clone F26.2D11, Chemicon®
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
F26.2D11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYH6(4624)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western blotting: 1:10
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Informacje prawne
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
polecane