Przejdź do
ABT1373M
Anty-Aggrecan
serum, from rabbit
Synonim(y):
Aggrecan core protein, Cartilage-specific proteoglycan core protein, CSPCP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μL
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
755,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC (p), RIA, WB
Citations:
-
755,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Ncan(58982)
General description
221,12 kDa obliczone
Białko rdzeniowe Aggrecan (UniProt: P07897; znane również jako białko rdzeniowe proteoglikanu specyficznego dla chrząstki, CSPCP) jest kodowane przez gen Acan (znany również jako Agc, Agc1) (GeneID: 58968) u szczura. Aggrecan jest wydzielanym proteoglikanem, który jest głównym składnikiem macierzy zewnątrzkomórkowej tkanek chrzęstnych. Jego główną funkcją jest odporność na kompresję w chrząstce. Silnie wiąże się z kwasem hialuronowym poprzez N-końcowy region globularny i może odgrywać rolę regulacyjną w tworzeniu macierzy chrząstki. Aggrecan zawiera dwie domeny globularne, G1 i G2, które obejmują N-koniec proteoglikanu, podczas gdy inny region globularny, G3, tworzy C-koniec. Region G1 znajduje się w N-końcu białka rdzeniowego i oddziałuje z kwasem hialuronowym (HA). G1 zawiera domeny Link, a zatem składa się z trzech struktur pętli związanych dwusiarczkiem, oznaczonych jako motywy A, B, B′. Region G2 składa się z dwóch domen podobnych do B, ale nie ma zdolności do interakcji z HA. Region G2 jest oddzielony od regionu G1 domeną interglobularną, która jest głównym miejscem proteolizy. Domeny siarczanu keratanu (KS) i siarczanu chondroityny (CS) leżą między G2 i G3. Agrekan jest obecny w macierzy zewnątrzkomórkowej w postaci agregatów proteoglikanów, w których wiele cząsteczek agrekanu oddziałuje z hialuronianem, a białko łączące stabilizuje każdą interakcję. Według doniesień, struktura agrekanu zmienia się w trakcie cyklu życia z powodu zmian w procesach syntezy i degradacji. Zmiany spowodowane syntezą zmieniają strukturę łańcuchów siarczanu chondroityny i siarczanu keratanu, podczas gdy te spowodowane degradacją powodują rozszczepienie wszystkich składników agregatu. Aggrecan jest również obecny w większości siatkówki, w tym w zewnętrznej warstwie jądrowej, zewnętrznej warstwie splotowatej i wewnętrznej warstwie splotowatej.
Immunogen
Epitop: nieznany
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający 213 aminokwasom z C-końcowej połowy szczurzego Aggrecan.
Application
Analiza radioimmunologiczna: Reprezentatywna partia wykryła Aggrecan w mózgu szczura postnatalnego (Milev, P., et. al. (1998). Biochem Biopys Res Commun. 247(2):207-12).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Aggrecan w oku szczura w dniu embrionalnym 16, P0, P9 i siatkówce dorosłego szczura (Popp, S., et. al. (2004). Exp Eye Res. 79(3):351-6) oraz w mózgu szczura w 16 i 19 dniu embrionalnym, móżdżku w 7 dniu postnatalnym i rdzeniu kręgowym w 19 dniu embrionalnym (Popp, S., et. al. (2003). Dev Dyn. 227(1):143-9).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Aggrecan w oczyszczonych proteoglikanach z ekstraktu PBS z 7-dniowego mózgu szczura poddanego działaniu chondroitynazy ABC (Popp, S., et. al. (2003). Dev Dyn. 227(1):143-9).
Anti-Aggrecan, nr kat. ABT1373, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa białko rdzeniowe Aggrecan i jest testowane do stosowania w immunohsitochemii, immunohistochemii (parafina), teście radioimmunologicznym i Western Blotting.
Research Category
Cell Structure
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa agrekan w wycinkach oka szczura.
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry in rat retina tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Aggrecan in rat retina tissue.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABT1384ABT1347MABT83
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
antibody form
serum
antibody form
unpurified
antibody form
unpurified
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable, radioimmunoassay: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
species reactivity
rat
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
bovine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anty-Aggrecan
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1