Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1960,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
5B9 (2C8), monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Myh7(29557)
Immunogen
Application
Western blot: 1:10
Optymalne rozcieńczenia muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone 5B9 (2C8), monoclonal | clone NOQ7.5.4D, monoclonal | clone DE2, monoclonal | clone NOQ7.5.4D, monoclonal |
| Gene Information rat ... Myh7(29557) | Gene Information human ... MYH7(4625) | Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... MYH7(4625) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate - |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form culture supernatant | antibody form ascites fluid | antibody form culture supernatant | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| species reactivity human | species reactivity sheep, rat, bovine, hamster, pig, canine, feline, goat, chicken, mouse, rabbit, human, guinea pig | species reactivity monkey, bovine, human | species reactivity sheep, goat, chicken, feline, guinea pig, pig, rabbit, hamster, canine, rat, human, mouse, bovine |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MAB1548 | 04053252614187 |