MAB131871
Anti-KLH Antibody, clone 3B1
clone 3B1, from mouse
Synonim(y):
Keyhole Limpet Hemocyanin
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
keyhole limpet, mollusk
metody
western blot: suitable
izotyp
IgMκ
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Keyhole Limpet Hemocyanin.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2