An alternative buffer suitable for use with this product is 5 mM N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid (BES) at pH 6.5.
324121
DNP-Hemocyanin Conjugate, Keyhole Limpet
DNP-Hemocyanin Conjugate, Keyhole Limpet, is useful for production of antibodies specific for DNP and hemocyanin. Contains ≥400 DNP-groups per molecule of protein.
Synonim(y):
DNP-KLH
Formularz
solid (fluffy)
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
yellow
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
-
Which buffer should be used, if PBS is not possible?